PS102
2-Ethyl-1,3-hexanediol
analytical standard
Sinónimos:
Ethylhexylene glycol
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
densidad de vapor
5 (vs air)
envase
ampule of 1000 mg
fabricante / nombre comercial
Chem Service, Inc. PS-102
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.451 (lit.)
bp
241-249 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
densidad
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CCCC(O)C(CC)CO
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-8(10)7(4-2)6-9/h7-10H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
RWLALWYNXFYRGW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
276.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
136 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)