Shimadzu™ 5mL Screw Top Vial, 12 X 96mm, 10/425 Thread
size 5 mL, O.D. × H 12 mm × 96 mm, thread for 10-425
Sinónimos:
Viales de automuestreador Shimadzu™
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass N-51A
envase
pkg of 1 × 100 ea (27319-U)
pkg of 1 × 1000 ea (27320-U)
D.E. × Al
12 mm × 96 mm
tamaño
5 mL
Adaptador
thread for 10-425
Descripción general
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)