MilliporeSigma
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SPR-322B
StressMarq Biosciences Inc
StressMarq Alpha Synuclein Pre-formed Fibrils (Type 1)
100 µg
Sinónimos:
Alpha synuclein PFFs, Alpha synuclein aggregates, Non-A beta component of AD amyloid protein, NACP protein, SNCA protein, PARK1 protein, SYN protein, Parkinson disease familial 1 Protein
Seleccione un Tamaño
1 EA
$382.00
$382.00
Disponible para envío el22 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$382.00
About This Item
Peso molecular:
14.46
PDF Icon
Shipped & Sold By StressMarq Biosciences Inc.
A Trusted Marketplace Seller
PDF Icon
Have a question?
$382.00
Disponible para envío el22 de abril de 2025Detalles
Ensayo
95
concentración
2 mg/mL
aplicaciones
life science and biopharma
origen biológico
human
recombinante
E. coli
mol peso
predicted mol wt 14.46 kDa
temp. de almacenamiento
-80 °C
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
fabricante / nombre comercial
StressMarq Biosciences Inc
Categorías relacionadas
Descripción general
Alpha Synuclein Pre-formed Fibrils (Type 1) are expressed in E. coli and Ion-exchange Purified. Certified >95% pure using SDS-PAGE analysis. Low endotoxin <5 EU/mL @ 2mg/mL. Validated for WB | SDS-PAGE | In vivo assay | In vitro assay. Monomer source is catalog# SPR-321.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)