Documentos clave
WH0006887M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TAL2 antibody produced in mouse
clone 1G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-T-cell acute lymphocytic leukemia 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1G6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TAL2(6887)
Descripción general
This intronless gene encodes a helix-loop-helix protein. Translocations between this gene on chromosome 9 and the T-cell receptor beta-chain locus on chromosome 7 have been associated with activation of the T-cell acute lymphocytic leukemia 2 gene and T-cell acute lymphoblastic leukemia. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
TAL2 (NP_005412, 29 a.a. ~ 108 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IPTHPPDKKLSKNETLRLAMRYINFLVKVLGEQSLQQTGVAAQGNILGLFPQGPHLPGLEDRTLLENYQVPSPGPSHHIP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)