Documentos clave
V7378
Sigma-Aldrich
Snake venom from Vipera lebetina
Sinónimos:
Levantine Viper
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
temp. de almacenamiento
−20°C
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)