MilliporeSigma
V5757
Sigma-Aldrich
Vernolic acid methyl ester
≥99%
Sinónimos:
(+)-(12S,13R)-Epoxy-cis-9-octadecenoic acid methyl ester, Linoleic acid 12:13-oxide methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H34O3
Número de CAS:
Peso molecular:
310.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥99%
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCC[C@@H]1O[C@@H]1C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)