T3889
Tetracycline phosphate complex
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
color
yellow to yellow with an orange cast
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de acción
protein synthesis | interferes
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)