MilliporeSigma
SML3537
Sigma-Aldrich
CK156
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-tert-Butyl-7,10-dioxa-13,17,18,21-tetraazatetracyclo[12.5.2.1²,⁶.0¹⁷,²⁰]docosa-1(20),2,4,6(22),14(21),15,18-heptaene-5-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H25N5O3
Peso molecular:
395.45
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)NC(C(C=C1)=C(OCCOCCNC2=N3)C=C1C4=C3N(C=C2)N=C4)=O
InChI
1S/C21H25N5O3/c1-21(2,3)25-20(27)15-5-4-14-12-17(15)29-11-10-28-9-7-22-18-6-8-26-19(24-18)16(14)13-23-26/h4-6,8,12-13H,7,9-11H2,1-3H3,(H,22,24)(H,25,27)
Clave InChI
YCFFONJEHNSECY-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
CK156 is a potent and selective DRAK1 inhibitor (IC50 = 49 nM by cell-free radiometric assay, IC50 = 181 nM by cellular NanoBRET, KD = 21 nM by ITC, selectivity by a 468-kinase panel) with good selectivity over DRAK2 (61% inhibition at 1 μM, IC50 = 8 μM by NanoBRET).
Potent and selective DRAK1 (STK17A) inhibitor.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)