Documentos clave
SML3369
Sigma-Aldrich
A-674563 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
αS-[[[5-(3-methyl-1H-indazol-5-yl)-3-pyridinyl]oxy]methyl]-benzeneethanamine hydrochloride, (1S)-1-Benzyl-2-(5-(3-methyl-1H-indazol-5-yl)-pyridin-3-yloxy)-ethylamine hydrochloride, (2S)-1-(5-(3-methyl-1H-indazol-5-yl)pyridin-3-yloxy)-3-phenylpropan-2-amine hydrochloride, A 674563 hydrochloride, A674563 hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H22N4O · xHCl
Peso molecular:
358.44 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
H2O: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
[nH]1nc(c2c1ccc(c2)c3cncc(c3)OC[C@@H](N)Cc4ccccc4)C
Clave InChI
BPNUQXPIQBZCMR-IBGZPJMESA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
A-674563 is an orally available ATP-competitive pan-AKT (PKB, protein Kinase B) inhibitor (AKT1 Ki = 11 nM) with additional potency against PKA, Cdk2 GSK3β (IC50 = 1.4, 4.2,10 nM, respectively). A-674563 reduces the phosphorylation of cellular Akt substrates (0.1-10 μM; MiaPaCa-2) and enhances paclitaxel efficacy in a PC-3 xenograft model in mice in vivo (40 mg A-674563/kg via p.o. b.i.d. for 21 days, 15 mg paclitaxel/day on days 20, 24, 28).
Orally available ATP-competitive pan-AKT (PKB, protein Kinase B) inhibitor that enhances paclitaxel efficacy in a PC-3 xenograft model in mice in vivo.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)