MilliporeSigma
SML1752
Sigma-Aldrich
LF3
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]-4-(3-phenyl-2-propen-1-yl)-1-piperazinecarbothioamide
Seleccione un Tamaño
5 MG
$117.00
$117.00
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
$117.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H24N4O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
416.56
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
$117.00
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
S=C(NC1=CC=C(S(N)(=O)=O)C=C1)N2CCN(C/C=C/C3=CC=CC=C3)CC2
InChI
1S/C20H24N4O2S2/c21-28(25,26)19-10-8-18(9-11-19)22-20(27)24-15-13-23(14-16-24)12-4-7-17-5-2-1-3-6-17/h1-11H,12-16H2,(H,22,27)(H2,21,25,26)/b7-4+
Clave InChI
ZUQIFHLBPBLRRM-QPJJXVBHSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
LF3 is a potent inhibitor of Wnt/β-catenin signaling that suppresses cancer cells motility, cell-cycle progression, and the overexpression of Wnt target genes.
LF3 is a potent inhibitor of Wnt/β-catenin signaling that suppresses cancer cells motility, cell-cycle progression, and the overexpression of Wnt target genes. LF3 is a potent and specific antagonist of the interaction between β-catenin and the transcription factor TCF4. LF3 blocks self-renewal of cancer stem cells.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)