MilliporeSigma
SML1590
Sigma-Aldrich
Alcaftadine
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
6,11-Dihydro-11-(1-methyl-4-piperidinylidene)-5H-imidazo[2,1-b][3]benzazepine-3-carboxaldehyde, R 89674
Seleccione un Tamaño
10 MG
$75.20
$75.20
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
$75.20
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H21N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
307.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
$75.20
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to light brown
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN1CCC(CC1)=C2C3=CC=CC=C3CCN4C2=NC=C4C=O
InChI
1S/C19H21N3O/c1-21-9-6-15(7-10-21)18-17-5-3-2-4-14(17)8-11-22-16(13-23)12-20-19(18)22/h2-5,12-13H,6-11H2,1H3
Clave InChI
MWTBKTRZPHJQLH-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... HRH1(3269)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Alcaftadine is a potent inverse agonist at H1, H2 and H4 histamine receptors.
Alcaftadine is a potent inverse agonist at H1, H2 and H4 histamine receptors. Alcaftadine is antiallergic agent that exhibit anti-inflammatory and mast cell stabilizing effects.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)