Documentos clave
8.41417
Sigma-Aldrich
N-(2-Chloroethyl)-morpholinium chloride
for synthesis
Sinónimos:
N-(2-Chloroethyl)-morpholinium chloride
Seleccione un Tamaño
100 G
$58.00
10 KG
$1,830.00
$58.00
Fecha estimada de envío09 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
$58.00
10 KG
$1,830.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13Cl2NO
Número de CAS:
Peso molecular:
186.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
222-881-2
NACRES:
NA.22
$58.00
Fecha estimada de envío09 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
powder
temp. de autoignición
365 °C
potencia
96 mg/kg LD50, oral (Rat)
1502 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
4.5-5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
182-184 °C (decomposition)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
ClCCN1CCOCC1.Cl
InChI
1S/C6H12ClNO.ClH/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8;/h1-6H2;1H
Clave InChI
NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 182 °C
Melting range (upper value): ≤ 186 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2