SAB5702331
Anti-FGF21 Antibody, clone 5K8E4, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
FGF21, fibroblast growth factor 21
Seleccione un Tamaño
800-244-1173.
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros enSeleccione un Tamaño
About This Item
800-244-1173.
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros enProductos recomendados
biological source
rabbit
Quality Level
material
colorless
clone
5K8E4, monoclonal
form
liquid
mol wt
20 kDa
species reactivity
rat, rat, human
concentration
0.32 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
General description
Immunogen
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)