S7126
Suberic acid
Sinónimos:
Octanedioic acid
About This Item
Fórmula lineal:
HOOC(CH2)6COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
174.19
Beilstein:
1210161
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Productos recomendados
bp
230 °C/15 mmHg (lit.)
mp
140-144 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
TYFQFVWCELRYAO-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
410.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
210 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?