MTCV2251
MTC™ Bio Screw-cap Specimen Vial
polypropylene, capacity 7 mL
Sinónimos:
laboratory rack, plastic sample tube, sample storage tube, tube storage
About This Item
Productos recomendados
material
clear
polypropylene
screw cap
sterility
non-sterile
feature
graduation: no
packaging
pack of 700 ea (with attached screw cap)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio V2251
capacity
7 mL
diam. × L
17 mm × 50 mm
¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
General description
Features and Benefits
- CE marked
- non-cytotoxic
- leak-proof cap
- bulk packaging
Legal Information
Certificados de análisis (COA)
Busque Certificados de análisis (COA) introduciendo el número de lote del producto. Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch»
¿Ya tiene este producto?
Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.
Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.
Póngase en contacto con el Servicio técnico