MilliporeSigma
M3137
Sigma-Aldrich
Methyl β-D-ribofuranoside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12O5
Número de CAS:
Peso molecular:
164.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COC1OC(CO)C(O)C1O
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1