Documentos clave
H4917
Sigma-Aldrich
Cytochrome P450 3A5 human
recombinant, expressed in E. coli
Sinónimos:
Cytochrome P450, purified, soluble, CYP3A5
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in E. coli
descripción
purified, soluble
Formulario
liquid
actividad específica
12-100 units/mg protein
mol peso
56998.2 g/mol
concentración
3.5-25 mg protein/mL (protein)
50-150 nmol/mL (P450)
6-14 nmol/mg protein (specific content)
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... CYP3A5(1577)
Descripción general
Supplied as purified soluble proteins, rather than microsomal preparations.
Definición de unidad
One unit will convert 1.0 nanomole of testosterone to 6-beta-testosterone per minute at pH 7.4 at 37 °C.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)