H116
6-Hydroxydopamine hydrobromide
contains ascorbic acid as stabilizer, ≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2,4,5-Trihydroxyphenethylamine hydrobromide, 2,5-Dihydroxytyramine hydrobromide, 2-(2,4,5-Trihydroxyphenyl)ethylamine hydrobromide, 6-OHDA
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
contiene
ascorbic acid as stabilizer
mp
216-220 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Br.NCCc1cc(O)c(O)cc1O
InChI
1S/C8H11NO3.BrH/c9-2-1-5-3-7(11)8(12)4-6(5)10;/h3-4,10-12H,1-2,9H2;1H
Clave InChI
MLACDGUOKDOLGC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Reconstitución
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?