F5152
D-Fructose Dehydrogenase from Gluconobacter industrius
lyophilized powder, 400-1,200 units/mg protein
Sinónimos:
D-Fructose:(acceptor) 5-oxidoreductase
About This Item
Productos recomendados
Formulario
lyophilized powder
Nivel de calidad
actividad específica
400-1,200 units/mg protein
mol peso
140 kDa
composición
Protein, ≤10% Lowry
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?