D8508
1,3-Dipentadecanoin (C15:0)
≥99%
Sinónimos:
1,3-Dipentadecanoylglycerol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H64O5
Número de CAS:
Peso molecular:
540.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
Ensayo
≥99%
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCC
Calidad
May contain a small amount of 1,2-isomer
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?