MilliporeSigma
C3522
Sigma-Aldrich
Carminic acid
Sinónimos:
Natural Red 4
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H20O13
Número de CAS:
Peso molecular:
492.39
Colour Index Number:
75470
Beilstein/REAXYS Number:
71651
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
composition
Dye content, ~90%
SMILES string
Cc1c(C(O)=O)c(O)cc2C(=O)c3c(O)c(O)c([C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C22H20O13/c1-4-8-5(2-6(24)9(4)22(33)34)13(25)10-11(15(8)27)16(28)12(18(30)17(10)29)21-20(32)19(31)14(26)7(3-23)35-21/h2,7,14,19-21,23-24,26,28-32H,3H2,1H3,(H,33,34)/t7-,14-,19+,20-,21+/m1/s1
InChI key
DGQLVPJVXFOQEV-JNVSTXMASA-N
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2