MilliporeSigma
03320585
Carminic acid
primary reference standard
Sinónimos:
Natural Red 4
Seleccione un Tamaño
25 MG
$311.00
$311.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
$311.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H20O13
Número de CAS:
Peso molecular:
492.39
Número de índice de color:
75470
Beilstein:
71651
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.24
$311.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
HWI
aplicaciones
food and beverages
cadena SMILES
Cc1c(C(O)=O)c(O)cc2C(=O)c3c(O)c(O)c([C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C22H20O13/c1-4-8-5(2-6(24)9(4)22(33)34)13(25)10-11(15(8)27)16(28)12(18(30)17(10)29)21-20(32)19(31)14(26)7(3-23)35-21/h2,7,14,19-21,23-24,26,28-32H,3H2,1H3,(H,33,34)/t7-,14-,19+,20-,21+/m1/s1
Clave InChI
DGQLVPJVXFOQEV-JNVSTXMASA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)