Documentos clave
C0241
Sigma-Aldrich
Elution Buffer
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Otras notas
For use with the Corbett Robotics X-Tractor Gene
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)