MilliporeSigma
B9384
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
Sinónimos:
3-Bromopropionaldehyde trimethylene acetal
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
195.05
EC Number:
251-716-7
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1421628
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
refractive index
n20/D 1.481 (lit.)
bp
67-70 °C/2.8 mmHg (lit.)
density
1.431 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrCCC1OCCCO1
InChI
1S/C6H11BrO2/c7-3-2-6-8-4-1-5-9-6/h6H,1-5H2
InChI key
WMDHQEHPOVOEOG-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
206.6 °F - closed cup
flash_point_c
97 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)