MilliporeSigma
269131
Sigma-Aldrich
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
98%
Sinónimos:
3-Bromopropionaldehyde trimethylene acetal
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11BrO2
Número de CAS:
Peso molecular:
195.05
Beilstein:
1421628
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.481 (lit.)
bp
67-70 °C/2.8 mmHg (lit.)
solubilidad
ethanol: soluble 50 (μg/mL)
densidad
1.431 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ether
cadena SMILES
BrCCC1OCCCO1
InChI
1S/C6H11BrO2/c7-3-2-6-8-4-1-5-9-6/h6H,1-5H2
Clave InChI
WMDHQEHPOVOEOG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The reaction of Grignard reagent prepared from 2-(2-bromoethyl)-1,3-dioxane and N-tert-butanesulfinyl aldimines was studied[1].
Aplicación
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane was used in the synthesis of ketone adducts 2-[3-oxo-4(S)-(triphenylmethyl) amino-6-methylheptyl]-1,3-dioxane and 2-[3-oxo-4(S)-(triphenylmethyl)amino-6-methylheptyl]-1,3-dioxolane[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
97 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
R L Johnson et al.
International journal of peptide and protein research, 23(6), 581-590 (1984-06-01)
The Grignard reagents of 2-(2-bromoethyl)-1,3-dioxane and 2-(2-bromoethyl)-1,3-dioxolane readily reacted with the 2-thiopyridyl ester of N-triphenylmethyl-L-leucine to give the ketone adducts 2-[3-oxo-4(S)-(triphenylmethyl) amino-6-methylheptyl]-1,3-dioxane (8a) and 2-[3-oxo-4(S)-(triphenylmethyl) amino-6-methylheptyl]-1,3-dioxolane (8b) in near quantitative yield. When 1 equiv. of the Grignard reagent of 2-(2-bromoethyl)-1,3
Kristin M Brinner et al.
Organic & biomolecular chemistry, 3(11), 2109-2113 (2005-05-27)
A new method for the asymmetric synthesis of 2-substituted pyrrolidines in three steps from commercially available starting materials is described. Addition of the Grignard reagent prepared from 2-(2-bromoethyl)-1,3-dioxane to N-tert-butanesulfinyl aldimines proceeds in high yields and with good diastereoselectivities. The