MilliporeSigma
B0643
Sigma-Aldrich
Boc-Leu-OH
Sinónimos:
Boc-L-leucine
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
231.29
Beilstein:
1711814
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
Clave InChI
MDXGYYOJGPFFJL-QMMMGPOBSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Huang-Han Chen et al.
Analytica chimica acta, 865, 53-59 (2015-03-04)
Polydimethylsiloxane (PDMS) is widely used for microfabrication and bioanalysis; however, its surface functionalization is limited due to the lack of active functional groups and incompatibility with many solvents. We presented a novel approach for in situ fabrication of cleavable peptide
Griet Van Zeebroeck et al.
Nature chemical biology, 5(1), 45-52 (2008-12-09)
Transporter-related nutrient sensors, called transceptors, mediate nutrient activation of signaling pathways through the plasma membrane. The mechanism of action of transporting and nontransporting transceptors is unknown. We have screened 319 amino acid analogs to identify compounds that act on Gap1