Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H2NC3H4CO2H·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
137.56
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98%
form
powder
mp
231 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.NC1(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO2.ClH/c5-4(1-2-4)3(6)7;/h1-2,5H2,(H,6,7);1H
InChI key
WTZRHZRMLYNBRM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRINA(2907)
Biochem/physiol Actions
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride (ACPC) contains 3-membered carbocyclic rings and is a cyclic homolog of glycine. It acts as an agonist of the N-methyl-D -aspartate (NMDA) receptor. It elicits protection against glutamate-induced neurotoxicity in neurons.
NMDA glutamate receptor agonist acting at the glycine site
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?