MilliporeSigma
68617
Sigma-Aldrich
10-Methyl-9-(phenoxycarbonyl)acridinium fluorosulfonate
≥90% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H16FNO5S
Número de CAS:
Peso molecular:
413.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.32
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]S(F)(=O)=O.C[n+]1c2ccccc2c(C(=O)Oc3ccccc3)c4ccccc14
InChI
1S/C21H16NO2.FHO3S/c1-22-18-13-7-5-11-16(18)20(17-12-6-8-14-19(17)22)21(23)24-15-9-3-2-4-10-15;1-5(2,3)4/h2-14H,1H3;(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
DMGQABMILTYHNY-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
10-Methyl-9-(phenoxycarbonyl)acridinium fluorosulfonate has been used in the chemiluminescence reaction for the quantification of hydrogen peroxide.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
10-methyl-9-(phenoxycarbonyl) acridinium fluorosulfonate (PMAC) has the ability to produce chemiluminescence under neutral conditions.
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Otras notas
Acridinium ester for chemiluminescent immunoassay
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M. Kawaguchi and N. Suzuki et al.
Proc. 9th Int. Symp. Biolumin. Chemilumin., 481-481 (1997)
Development of a highly sensitive chemiluminescent assay for hydrogen peroxide under neutral conditions using acridinium ester and its application to an enzyme immunoassay
Arakawa H, et al.
Luminescence, 29(4), 374-377 (2014)
Extracellular hydrogen peroxide measurements using a flow injection system in combination with microdialysis probes-Potential and challenges
Mosshammer M, et al.
Free Radicals in Biology, 29(4), 374-377 (2018)
Artículos
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.