MilliporeSigma
W584649
Sigma-Aldrich
Cocoa extract
synthetic blend, FG
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12164502
grado
FG
Halal
Kosher
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 182.20
Formulario
liquid
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
cocoa
Aplicación
Ingredients Declaration
Ingredient: Natural Cocoa Extract > 65%; Flavoring Substances > 20%; Caramel E150a > 10% (color); MPG > 6% (carrier); Water < 0.5% (carrier); Ethanol <0.004%(carrier)
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)