L1275
Leuco Patent Blue Violet
~98%
About This Item
Productos recomendados
assay
~98%
SMILES string
[Na].CCN(CC)c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)N(CC)CC)c3ccc(cc3S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C27H34N2O6S2.Na.H/c1-5-28(6-2)22-13-9-20(10-14-22)27(21-11-15-23(16-12-21)29(7-3)8-4)25-18-17-24(36(30,31)32)19-26(25)37(33,34)35;;/h9-19,27H,5-8H2,1-4H3,(H,30,31,32)(H,33,34,35);;
InChI key
OBZCRBOHRQBSLN-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)