CCW5078
SGQ + Broth in flasks
Liquid medium in Bottle for low acid beverage spoiling microorganisms, specially Dekkera spp., suitable for microbiology
Sinónimos:
SGQB
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
esterilidad
sterile
Formulario
liquid
caducidad
12 mo. at 8‑25 °C
Características
ready-to-use
envase
box of 10 bottles
condiciones de almacenamiento
(Tightly closed)
Parámetros
450 mL filling volume
botella capacidad
500 mL
capacidad
2 mL
color
pale yellow
pH
4.3±0.2 (25 °C)
aplicaciones
food and beverages
microbiology
idoneidad
Brettanomyces/Dekkera spp.
Descripción general
Aplicación
Componentes
- 1 box with 10 bottles of 500 mL
- Injectable cap: Plastic screw inner cap
Otras notas
- Using syringe needles with a diameter greater than 0.8 mm is not recommended.
- Liquid medium formulated according to the specifications of the customer.
- Use the medium according to the intended purpose, samples, and validated methods.
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)