Documentos clave
ARK2063
SAFC
ISOTHIPENDYLHYDROCHLORIDE (ANDANTOL HYDROCHLORIDE)
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Isothipendyl hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H19N3S · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
321.87
UNSPSC Code:
12352200
Quality Level
InChI
1S/C16H19N3S.ClH/c1-12(18(2)3)11-19-13-7-4-5-8-14(13)20-15-9-6-10-17-16(15)19;/h4-10,12H,11H2,1-3H3;1H
InChI key
RQHCFTORMXCNGP-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)