85030
Serotonin creatinine sulfate salt monohydrate
purum, ≥98.0% (T)
Sinónimos:
5-Hydroxytryptamine creatinine sulfate salt
About This Item
Productos recomendados
grado
purum
Ensayo
≥98.0% (T)
mp
~220 °C (dec.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.OS(O)(=O)=O.CN1CC(=O)NC1=N.NCCc2c[nH]c3ccc(O)cc23
sustituido por
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)