Documentos clave
67381
Millipore
Vegetable Infusion Powder
suitable for microbiology
Sinónimos:
Heart Infusion Powder Replacement, Infusion Powder from Vegetables
Seleccione un Tamaño
500 G
$161.00
$161.00
Disponible para envío el02 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
$161.00
About This Item
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.74
$161.00
Disponible para envío el02 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
plant
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥10%
impurezas
≥12% ash
pérdida
≤5% loss on drying
pH
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubilidad
H2O: 2%, clear, yellow
aplicaciones
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
idoneidad
Actinomycetes spp.
Brucella spp.
Pneumococcus spp.
mycoplasma
Descripción general
Vegetable Infusion Powder is dehydrated infusion obtained from vegetable proteins under controlled conditions. Growth supporting properties of this infusion is comparable with Heart Infusion Powder (Cat. No. 57462). It can be used in media employed for cultivation of fastidious organisms like Brucella, Mycoplasma, Pneumococci, Gonococci, Actinomycetes, fungi etc. and antibiotic sensitivity tests
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.