MilliporeSigma
32066
Supelco
Amicarthiazol
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-Amino-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxanilide, 2-Amino-4-methyl-N-phenyl-5-thiazolecarboxamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H11N3OS
Número de CAS:
Peso molecular:
233.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
Cc1nc(N)sc1C(=O)Nc2ccccc2
InChI
1S/C11H11N3OS/c1-7-9(16-11(12)13-7)10(15)14-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H2,12,13)(H,14,15)
Clave InChI
CACOMUHPQMDEJQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Wen-jun Gui et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 972, 102-110 (2014-12-03)
A reliable and rapid method has been optimized to determine the residue of amicarthiazol in soil and environmental water samples. After extraction and evaporation, the extraction was carried out with solid phase extraction (SPE) cleanup using HLB cartridge (only soil