24122-M
Alcohol bencílico
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99-100.5% (GC)
Sinónimos:
Bencenometanol
About This Item
Productos recomendados
Agency
meets analytical specifications of BP
meets analytical specifications of NF
meets analytical specifications of Ph. Eur.
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.7 (vs air)
presión de vapor
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
descripción
peroxide value <= 5
grado
puriss.
Ensayo
99-100.5% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
817 °F
técnicas
IR spectroscopy: suitable
impurezas
related substances, in accordance
residual solvents, complies
≤0.02% free acid (as C6H5COOH)
≤0.04% sum peaks before benzyl alcohol (GC)
≤0.05% non-volatile matter
≤0.1% water (Karl Fischer)
≤0.10% cyclohexylmethanol (GC)
≤0.15% benzaldehyde (GC)
≤0.2% related subst. (GC)
≤0.3% sum peaks after benzyl alcohol (GC)
residuo de ign.
≤0.005% (as SO4)
índice de refracción
n20/D 1.539 (lit.)
n20/D 1.539-1.541
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
densidad
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
idoneidad
complies for identity (IR)
in accordance for appearance of solution
cadena SMILES
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Clave InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
212.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100.04 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?