MilliporeSigma
11024
Sigma-Aldrich
Aluminum nitrate nonahydrate
technical, ≥98%
Sinónimos:
Aluminium nitrate
About This Item
Fórmula lineal:
Al(NO3)3 · 9H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
375.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
grado
technical
Ensayo
≥98%
impurezas
≤0.01% heavy metals (as Pb)
mp
73 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
trazas de catión
Fe: ≤100 mg/kg
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Al.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
Clave InChI
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)