Documentos clave
10979
Supelco
Polyvinyl alcohol mounting medium with NPG, antifading
pH 8.5-8.9
Sinónimos:
PVA-NPG
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
índice de refracción
n20/D 1.378
pH
8.5-8.9
densidad
1.08 g/mL at 20 °C
idoneidad
in accordance for application
temp. de almacenamiento
2-8°C
Forma física
Aqueous solution containing tris(hydroxymethyl)aminomethane, tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, polyvinyl alcohol 22000, glycerol, and propyl gallate
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)