MilliporeSigma
08380
Sigma-Aldrich
5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
technical, ≥97.0% (T)
Sinónimos:
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H3N3S2
Número de CAS:
Peso molecular:
133.20
Beilstein/REAXYS Number:
81728
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
grade
technical
assay
≥97.0% (T)
mp
235 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Nc1nnc(S)s1
InChI
1S/C2H3N3S2/c3-1-4-5-2(6)7-1/h(H2,3,4)(H,5,6)
Inchi Key
GDGIVSREGUOIJZ-UHFFFAOYSA-N
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)