03334
Dansylhydrazine
for LC-MS derivatization, LiChropur™, ≥95% (HPLC)
Sinónimos:
5-(Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonic hydrazide, 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonohydrazide, Dns-Hz
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
calidad
LiChropur™
técnicas
LC/MS: suitable
mp
126-130 °C (lit.)
idoneidad
conforms to structure for Infrared spectrum
cadena SMILES
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NN
InChI
1S/C12H15N3O2S/c1-15(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)18(16,17)14-13/h3-8,14H,13H2,1-2H3
Clave InChI
KPQYDVAFRDWIBW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
DNSH has been used for the analytical derivatization of malondialdehyde prior to its determination in human plasma by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS).
It may be used as a derivatization agent for thujone prior to its determination in white Italian vermouth samples by reversed phase LC with fluorescence detection combined with tandem MS and as a fluorescent label for the quantification of neuroactive steroids, alphaxalone and pregnanolone in plasma by isocratic reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC).
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)