10223581001
Roche
Poly(dA)
Poly-deoxy-adenylic acid
Sinónimos:
PCR
About This Item
Productos recomendados
Formulario
lyophilized
mol peso
330 Da
envase
pkg of 5 U
fabricante / nombre comercial
Roche
cociente de absorbancia
A290/260 nm 0.03-0.12
A280/260 nm 0.28-0.39
A250/260 nm 0.84-0.94
temp. de almacenamiento
−20°C (−15°C to −25°C)
Descripción general
Aplicación
Secuencia
Definición de unidad
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?