MCT-150-C-500
Novas Bio
Novas Bio Microcentrifuge Tube
1.5 mL Microtube, Clear. 500 Tubes.
Sinónimos:
Microcentrifuge tube, microtube, eppendorf tubes
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
About This Item
Productos recomendados
material
polypropylene
parameter
20,000 x g max. RCF × g max. RCF
sterility
autoclavable
capacity
1.5 mL
manufacturer/tradename
Novas Bio
General description
- Maximum volume: 1.75 mL
- Working volume: <= 1.5 mL
- Thumb-friendly cap provides tight seal, yet remains easy to open
- Frosted, flat Cap and frosted panel on tube provides a writeable surface
- Manufactured with medical-grade polypropylene
- Graduation marks molded in place for accuracy
- Perfect clarity facilitates visibility
- Ultra smooth tube bottoms
- Autoclavable
- Certified DNase, RNase, Human DNA free. Non-pyrogenic.
- Made in USA
Certificados de análisis (COA)
Busque Certificados de análisis (COA) introduciendo el número de lote del producto. Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch»
¿Ya tiene este producto?
Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.