Documentos clave
XX4219T03
Millipore
Hose TFF Braid-reinforced vinyl
Seleccione un Tamaño
1 EA
$884.00
$884.00
Fecha estimada de envío08 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$884.00
About This Item
Código UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
$884.00
Fecha estimada de envío08 de mayo de 2025
Materiales
vinyl (braid-reinforced)
fabricante / nombre comercial
Pellicon®
Longitud
3 m (10 ft)
36 in. (92 cm)
Adaptador
3/4 in. sanitary clamp
Información legal
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany