Documentos clave
SX0060
Supelco
Salicylic Acid
Meets ACS Specifications GR ACS
Sinónimos:
Salicylic Acid, 2-Hydroxybenzoic Acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4(OH)COOH
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
200-712-3
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
presión de vapor
<1 hPa ( 100 °C)
Ensayo
≥99%
Formulario
crystals
técnicas
tissue culture: suitable (plant)
residuo de ign.
≤0.01%
color
white
pH
2.4 ( in H2O, saturated solution)
bp
211 °C/1013 hPa
mp
157-159 °C
temperatura de transición
flash point 157 °C
solubilidad
2 g/L
densidad
1.44 g/cm3 at 20 °C
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
trazas de catión
Fe: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Clave InChI
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Meets ACS Specifications GR ACS
Nota de análisis
Assay99.0% minChloride (Cl)0.001% maxColorWhiteFormCrystalsHeavy metals (as Pb)5ppm maxIron (Fe)2ppm maxMelting point158.0-161.0°CResidue after ignition0.01% maxSubstances darkened by sulfuric acidTo pass testSulfate (SO4)0.003% max
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
314.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
157 °C - closed cup