Documentos clave
SCC290
Sigma-Aldrich
Línea celular de meduloblastoma humano D425 Med
D425 Med human medulloblastoma cell line is representative of a common aggressive form of medulloblastoma and is a well-established disease model.
Sinónimos:
Células de meduloblastoma humano, Línea celular D425 Med, Línea celular de meduloblastoma
Seleccione un Tamaño
1 VIAL
$1,120.00
$1,120.00
Fecha estimada de envío07 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 VIAL
$1,120.00
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.81
$1,120.00
Fecha estimada de envío07 de mayo de 2025
aplicaciones
cell analysis
Descripción general
El meduloblastoma es uno de los tumores cerebrales malignos más frecuentes en niños, en quienes el mayor número de diagnósticos se realiza entre los 6 y los 8 años de edad (1). Los meduloblastomas se subdividen en cuatro subtipos en función de las características genéticas moleculares: WNT, proteína Sonic HedgeHog (SHH), grupo 3 y grupo 4 (1). De estos, el grupo 3 se caracteriza por la amplificación del oncogén MYC, una de las alteraciones génicas más comunes asociadas al meduloblastoma.
La línea celular de meduloblastoma humano D425 Med es uno de los modelos celulares más citados para el meduloblastoma y se clasifica como un subgrupo 3, que alberga amplificaciones de MYC, así como mutaciones de P53 (2). La línea celular de meduloblastoma D425 Med se obtuvo de células tumorales de un paciente de 6 años y crece como agrupaciones de células suspendidas o ligeramente adherentes en cultivo. Las células de meduloblastoma D425 Med son positivas para las proteínas del neurofilamento pero negativas para GFAP (3).
<bold>Fuente:</bold>
La línea celular de meduloblastoma D425 se obtuvo de la biopsia de un tumor de un paciente de 6 años (2).
Categoría de investigación:
Cáncer
Origen línea celular
Células cancerosas humanas
Envase
&ge; 1X106 células/vial
Almacenamiento y estabilidad
Conservar en nitrógeno líquido. Las células pueden cultivarse durante un mínimo de 10 pases después de la descongelación inicial sin que ello afecte de manera significativa a la expresión ni la funcionalidad del marcador celular.
Otras notas
Este producto está destinado a la venta y se vende exclusivamente a instituciones académicas para utilizar en investigación académica interna según los términos del «acuerdo de uso académico», tal como se detalla en la documentación del producto. Si desea información relativa a cualquier otro uso, póngase en contacto con [email protected].
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Hello, What is the media for culturing the D425 cells? Thanks, Lakmal
    1 answer
    1. These cells can be cultured in MEM (Richter’s modification) (Thermo Fisher Scientific A1048801) containing 20% FBS (Sigma ES-009-B).
      Please see the data sheet for more information and protocol: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/402/857/scc290-ds.pdf