MAB5354
Anti-Amyloid Precursor Protein (APP) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 4.1
Sinónimos:
Anti-AAA, Anti-ABETA, Anti-ABPP, Anti-AD1, Anti-APPI, Anti-CTFgamma, Anti-CVAP, Anti-PN-II, Anti-PN2, Anti-alpha-sAPP, Anti-preA4
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-Amyloid β Precursor Protein Antibody, KPI domain, clone 4.1, clone 4.1, Chemicon®, from mouse
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4.1, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... APP(351)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunohistochemistry: 2-5 μg/mL on frozen tissue sections.
ELISA: 1 μg/mL in a direct assay and 10 μg/mL in an indirect assay.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable