KVEPG2TBB1
Millipore Express® SHR 0.1µm, Opticap® XLT 20 Capsule
Fittings 1 in. HB/HB without gauge port, Gamma Compatible
Seleccione un Tamaño
$1,199.00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$1,199.00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Nombre del producto
Millipore Express® SHR, Opticap® XLT Capsule, Opticap® XLT 20, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), filter diam. 10.7 cm (4.2 in.)
Materiales
polyester support
polypropylene device
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
gamma compatible
Línea del producto
Opticap® XLT 20
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millipore Express®
Parámetros
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 23 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
técnicas
sterile filtration: suitable
longitud nominal del cartucho
20 in. (50 cm)
L unidad
62.5 cm (24.6 in.)
Tamaño de la unidad
20 in.
diám. del filtro
10.7 cm (4.2 in.)
Área de filtración del filtro
1.38 m2
impurezas
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (sample aqueous extraction)
Matriz
Millipore Express® SHR
tamaño de poro
0.1 μm pore size
punto de burbuja
≥2586 mbar (37.5 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water
Adaptador
(25 mm (1 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Descripción general
Envase
Nota de preparación
Gamma Compatible to 45 kGy. May be autoclaved for 3 cycles of 60 min at 123 °C; not in-line steam sterilizable
Nota de análisis
Otras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Información legal
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.