Documentos clave
CVVI02TPS
Millipore
Durapore® CBR 0,1 µm, Cartucho
cartridge nominal length 20 in. (50 cm), filter diam. 2.7 in. (6.9 cm), Code 0
Seleccione un Tamaño
1 PKG
Preguntar
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +1 866 227 3811o
.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
Preguntar
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +1 866 227 3811o
.
Materiales
polypropylene device
polypropylene support
silicone seal
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Línea del producto
Durapore®
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Durapore®
Parámetros
≤40 mL/min air diffusion at 3.9 bar (56 psig) (in water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (reverse; intermittent)
3.5 bar max. inlet temp. (50 psi) at 25 °C (reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (forward)
técnicas
bioburden reduction: suitable
Longitud
20 in.
Anchura
2.7 in.
longitud nominal del cartucho
20 in. (50 cm)
Tamaño de la unidad
20 in.
diám. del filtro
2.7 in. (6.9 cm)
Área de filtración del filtro
1.38 m2
extraíbles gravimétricos
≤50 mg/cartridge
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.1 μm pore size
punto de burbuja
≥4830 mbar (70 psig), air with water
Código
Code 0
Descripción general
Device configuration: Cartridge
Cartridge type: Liquid
Nota de análisis
Gravimetric Extractables: ≥50 mg after 24-h soak in water 
Otras notas
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer to Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Información legal
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany