Key Documents
8.41818
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-butanol
for synthesis
Sinónimos:
4-Amino-1-butanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H11NO
Número de CAS:
Peso molecular:
89.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
236-364-4
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
bp
206 °C/1013 hPa
mp
16-18 °C
transition temp
flash point 107 °C
density
0.962 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C4H11NO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2/p+1
InChI key
BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-O
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.958 - 0.965
Identity (IR): passes test
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_c
104 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2