69967-M
pT7Blue™ DNA (uncut) - Novagen
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Novagen®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Advertencia
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable